Learn More
Lobeline sulfate, 99%
Codice prodotto. 11413567
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 11413567
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A17326.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 134-64-5 | C44H56N2O8S | 773.00 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 134-64-5
Formula molecolare C44H56N2O8S
Molecular Weight (g/mol) 773.00
Numero MDL MFCD00135592
InChI Key GRZMOSSVIPFGFF-GNJLJDPWSA-N
Sinonimo lobeline sulfate, bantron, lobelin sulfate, lobeline sulphate, unii-4cj480v2hp, lobeline, sulfate 2:1 salt, ethanone, 2-6-2-hydroxy-2-phenylethyl-1-methyl-2-piperidinyl-1-phenyl-, 2theta-2alpha,6alpha s-, sulfate 2:1 salt, bis--lobeline ; sulfuric acid, smokeless tn, 2-6-2-hydroxy-2-phenylethyl-1-methylpiperidin-2-yl-1-phenylethanone sulfate
PubChem CID 120636
IUPAC Name 2-[(2R,6S)-6-[(2S)-2-hydroxy-2-phenylethyl]-1-methylpiperidin-2-yl]-1-phenylethanone;sulfuric acid
SMILES OS(O)(=O)=O.CN1[C@H](C[C@H](O)C2=CC=CC=C2)CCC[C@@H]1CC(=O)C1=CC=CC=C1.CN1[C@H](C[C@H](O)C2=CC=CC=C2)CCC[C@@H]1CC(=O)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Lobeline sulfate
Quantità 1 g
Numero UN UN1544
Peso formulazione 773.01
Percent Purity 99%