Learn More
Brady™ Lockout Station Board
Codice prodotto. p-8001123
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
292.1 mm
342.9 mm
546.1 mm
596.9 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11741865
Marca: Brady™ 050991
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Un programma di lockout riuscito inizia con i dispositivi giusti predisposti nei punti giusti: i pannelli delle stazioni di lockout rappresentano la soluzione ideale per cominciare. Cartellini, lucchetti e ganasce non inclusi.
  • Tags, padlocks and hasps are not included.
Specifica
Product Type 24-Lock Board
Alternate Part Number 24-LOCKBOARD
Colore Yellow
Materiale Acrylic
Profondità (sistema imperiale) 0.19 in.
Profondità (sistema metrico) 4.76 mm
Dimensioni (P x L x A) 4.76 x 292.1 x 596.9 mm
Da utilizzare con (applicazione) Lockout Tagout
Altezza (sistema imperiale) 23.5 in.
Altezza (sistema metrico) 596.9 mm
Quantità 1 Ea.
Larghezza (sistema imperiale) 11.5 in.
Larghezza (sistema metrico) 292.1 mm