Learn More
Eppendorf™ Locking Clip
Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
12-channel pipette
8-channel pipette
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Accessory for Eppendorf Xplorer™/Xplorer plus
- Locking clip
- Available for 8- and 12-channel pipettes
Specifica
Specifica
| Tipo | Locking Clip |
| Da utilizzare con (applicazione) | Preventing spring action of tip cones |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 8-channel pipette |
| Quantità | 1 Each |