Learn More
Brady™ Lockout Station
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
590.55 mm
660.4 mm
762 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Pegboard-style holes for hooks drilled into back (34 hooks supplied standard).
- Built-in lock rail holds 10 to 15 locks depending on lock size.
- Station is supplied without contents.
Specifica
Specifica
| Product Type | Lockout Station |
| Colore | Red on White |
| Materiale | Polystyrene |
| Profondità (sistema imperiale) | 4 in. |
| Profondità (sistema metrico) | 101.6 mm |
| Descrizione | Adjustable Lockout Stations - Small Lockout Station |
| Dimensioni (P x L x A) | 101.6 x 311.15 x 590.55 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Lockout Tagout |
| Altezza (sistema imperiale) | 23.25 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 590.55 mm |
| Vedi altri risultati |