Learn More
Fisherbrand™ Long Crucible Tongs with Corrugated Tips, 20 in.
Codice prodotto. 17394561 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
508 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17394561
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Fisherbrand™ Crucible Tongs are made from ASTM Standard (899-94) Series 400 Stainless Steel.
The long design facilitates use when reaching into extreme hot or cold environments. These tongs feature integral thumb and finger openings.
  • Long-neck serrated tips
  • Raised riveted joing
  • Passivated
  • Compatible with Gamma/ETO/Autoclavable sterilization methods
Certifications
ISO 9001-02, GMP, cGMP
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Crucibles
Include Tongs
Lunghezza (sistema imperiale) 20 in.
Quantità 1
Lunghezza (sistema metrico) 508 mm
Materiale Stainless Steel
Tipo Crucible Tongs