Learn More
Jenway™ Long glass bodied combination electrode with 350mm reach
Codice prodotto. 11480629
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico) cavo:
1 m
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11480629
Marca: Jenway™ 1009081
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Long glass bodied combination electrode with 350mm reach
  • Type: Combination
  • End Type: Bulb
  • pH Range: 1-14
  • Temperature Range: 0 to 80°C
  • Body Material: Glass
Specifica
Descrizione Combination, Refillable
Giunzione Annular Ceramic
Materiale Glass Body
Intervallo di pH 0 to 14
Tipo di soluzione di riempimento 4.0M KCl/AgCl
Da utilizzare con (applicazione) General use and measurements in large flasks
Riferimento interno Single Junction AgCl
Punto isopotenziale 0±20mV
Tempo di risposta 90% of final reading in 30 seconds
Inclinazione 95 to 102%
Intervallo di temperatura (sistema metrico) 0°C to 80°C
Tipo di punta Bulb
Lunghezza (sistema metrico) cavo 1 m
Lunghezza (sistema metrico) gambo 320 mm
Diametro (sistema metrico) 12 mm