Learn More
Lenz Laborglasintrumente Long Ground Cones With Tip
Codice prodotto. p-7222503
Click to view available options
Joint Size:
NS 14/35
NS 19/38
NS 24/40
NS 29/42
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 10090291
Marca: Lenz Laborglasintrumente 01100824
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Conical ground cones
  • Made of DURAN™ tubing
Specifica
Quantità 10/Pk.
Joint Size NS 24/40
Spessore (sistema metrico) parete 1.8 mm
Diameter (Metric) Outer Tube 22 mm
Lunghezza (sistema metrico) 130 mm
Materiale Borosilicate Glass (3.3)