Learn More
Lenz Laborglasintrumente Long Ground Sockets
Codice prodotto. 10080341
Click to view available options
Joint Size:
NS 10/30
NS 12/32
NS 14/35
NS 19/38
NS 24/40
NS 29/42
NS 34/45
NS 45/50
NS 5/20
NS 7/25
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 10080341
Marca: Lenz Laborglasintrumente 01100612
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Conical ground sockets
  • Made of DURAN™ tubing
Specifica
Quantità 10/Pk.
Joint Size NS 12/32
Spessore (sistema metrico) parete 1.8 mm
Diameter (Metric) Outer Tube 15 mm
Materiale Borosilicate Glass (3.3)