Learn More
Lenz Laborglasintrumente Long Ground Sockets
Click to view available options
Joint Size:
NS 10/30
NS 12/32
NS 14/35
NS 19/38
NS 24/40
NS 29/42
NS 34/45
NS 45/50
NS 5/20
NS 7/25
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
- Conical ground sockets
- Made of DURAN™ tubing
Specifica
Specifica
| Quantità | 10/Pk. |
| Joint Size | NS 24/40 |
| Spessore (sistema metrico) parete | 2 mm |
| Diameter (Metric) Outer Tube | 28 mm |
| Materiale | Borosilicate Glass (3.3) |