Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Campionatore a immersione con manico lungo
Codice prodotto. 11342214 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1000 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11342214
Marca: Bel-Art™ SP Scienceware™ F367800032
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Questi becher a immersione in plastica di polietilene ad alta densità non si arrugginiscono o corrodono, forniscono una resistenza chimica eccellente e, se necessario, galleggiano.
  • Per un'agevole estrazione di campioni da serbatoi, vasche, laghi, ecc.
  • I manici hanno un diametro di 2.9 cm (1⅛ pollici) e sono saldati a un recipiente di campionamento rigido con angolo a 45° per facilitare il campionamento da una posizione elevata
Specifica
Product Type Mestolo
Materiale HDPE
Autoclavabile Not Autoclavable
Tipo di maniglia 2 pezzo
Capacità (sistema metrico) 1000 ml
Colore Bianco
Diametro (sistema metrico) maniglia 2.9 cm
Lunghezza (sistema metrico) maniglia 3.7 m