Learn More
Sampling Systems™ Long Handled PharmaScoop™
Codice prodotto. 13482839 Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 13482839
Marca: Sampling Systems™ A3961000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Sampling Systems™ Long Handled PharmaScoop™ is ideal for scooping powder when you want to keep your hands clear.
  • Extra long handle
  • Crevice free construction
  • 316L Stainless Steel
  • Rounded corners for easy cleaning
  • GMP correct
Specifica
Capacità (sistema metrico) 1000 mL
Finitura Polished
Lunghezza (sistema metrico) maniglia 600 mm
Materiale Stainless Steel (316L)