missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tork Tork Panni per pulizia colorati a lunga durata
GREENER_CHOICE

Codice prodotto. p-200113537 Sfoglia Tutto Tork Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blue
Green
Red
Yellow
Dimensione della confezione:
pezzi 8
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 30243790

Marca: Tork 194650

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Un panno per pulizia assorbente e resistente che può essere usato ripetutamente senza strapparsi. È disponibile in quattro colori per prevenire le contaminazioni crociate

  • Adatto all'utilizzo con la maggior parte dei solventi, disinfettanti e detergenti, soddisfa ogni esigenza di pulizia
  • Multiuso, consente di gestire attività di asciugatura generiche che richiedono resistenza e assorbenza
  • Robusta e resistente, può essere riutilizzata senza strapparsi
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Product Type Cleaning Cloth
Lunghezza (sistema imperiale) 15.16 in.
Lunghezza (sistema metrico) 38.5 cm
Larghezza (sistema imperiale) 11.81 in.
Larghezza (sistema metrico) 30 cm
Certificazione/Conformità FSC MIX Credit, ISO 9001, ISO 14001
Colore Yellow
Quantità confezione 320/Cs.
Strato 1-ply
Certifications/Compliance (Europe) FSC MIX Credit, ISO 9001, ISO 14001
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato