Learn More
Hamilton™ Long Life Instrument Syringes
Codice prodotto. p-8543003
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
25 μL
50 μL
100 μL
150 μL
250 μL
500 μL
1 mL
5 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11580232
Marca: Hamilton™ 830025
Long life syringes were developed for extreme conditions that include harsh chemicals as well as abrasive particulate matter.
  • Plunger tip made from UHMWPE (Ultra High Molecular Weight Poly Ethylene) which is harder than PTFE to better resist scratching
  • Plunger rod made from 316 stainless steel which offers exceptional chemical resistance
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Diametro (sistema metrico) interno 2.3 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 7.7 mm
Da utilizzare con (applicazione) For corrosive liquids and gases
Product Type Gastight Syringe
Pressione max 500 psi
Temperatura max (sistema metrico) 115°C
Modello 1725
Min. Temperature (Metric) 10°C
Quantità 1/Ea.
Volume (sistema metrico) 250 μL
Da utilizzare con (apparecchiatura) ML500 Series Diluters and Dispensers
Tipo di collegamento Luer Lock