Learn More
Cole-Parmer™ Long Rigid Nylon Scraper Spatula
Codice prodotto. 11785269 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
34.29 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11785269
Marca: Cole-Parmer™ 0626610
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Ideal forhard-to-clean containers
  • Short, comfortable handle and wide nylon blade make these scraper spatulas ideal for hard-to-clean containers
  • Rigid blade for increased strength
  • Model 06266-15 has a soft blade for greater flexibility
Specifica
Product Type Scraper Spatula
Lunghezza (sistema imperiale) 13.5 in.
Larghezza (sistema imperiale) 4.5 in.
Larghezza (sistema metrico) 11.43 cm
Materiale Nylon
Lunghezza (sistema metrico) 34.29 cm