Learn More
Fisherbrand™ Imbuti analitici con gambo lungo
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-130281 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
12 mL
37 mL
50 ml
100 ml
150 ml
225 ml
Altezza (sistema metrico):
7.5 cm
10.2 cm
10.9 cm
14.1 cm
16.1 cm
17.7 cm
Lunghezza (sistema metrico) gambo:
5.2cm
6.1cm
6.5 cm
8cm
8.8cm
9.9 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 24
pezzi 36
Codice prodotto. 11987904
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Molded polypropylene with external ridges and outside ribs to prevent vapor lock
  • Inside ribbed surface slopes for quick filtration
  • Use standard filter paper
  • Autoclavable to 120°C (248°F)
  • Bowl angle: 58°
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) parte superiore 10.4 cm
Capacità (sistema metrico) 225 ml
Materiale Polipropilene
Altezza (sistema metrico) 17.7 cm
Angolo Pareti a 58°
Autoclavabile
Diametro filtro (sistema metrico) 17.7 cm
Lunghezza (sistema metrico) gambo 9.9 cm