Learn More
Copan Italia™ Sacca richiudibile Loop In
Click to view available options
Volume:
1μL
Dimensione della confezione:
pezzi 4000
Descrizione
- DIsposable
- Calibrated
- 4000Pack
- Light Blue
Specifica
Specifica
| Monouso | Sì |
| Volume | 1μL |
| Materiale | Flexible |
| Sterilità | Gamma-irradiated |
| Colore | celeste |
| Product Type | Inoculating Loop |
| Quantità | Confezione da 4000 |
| Calibrato | Sì |