Learn More
Losartan (D4 Carboxylic Acid), MedChemExpress
Codice prodotto. 16485328
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
Codice prodotto. 16485328
Marca: Medchem Express HY12765S
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress Losartan D4 Carboxylic Acid (E-3174 D4) is the deuterium labeled Losartan(EXP-3174), which is an angiotensin II receptor antagonist.
Losartan D4 Carboxylic Acid (E-3174 D4) is the deuterium labeled Losartan(EXP-3174), which is an angiotensin II receptor antagonist.
Specifica
Materiale o nome chimico Losartan (D4 Carboxylic Acid)
CAS 1246820-62-1
Note sul grado di purezza Research
Forma fisica Powder
Formula molecolare C22H17D4ClN6O2
Colore Off-White
Sinonimo E-3174 D4 EXP-3174 D4
SMILES ClC1=C(C(O)=O)N(CC2=C([2H])C([2H])=C(C3=CC=CC=C3C4=NN=NN4)C([2H])=C2[2H])C(CCCC)=N1
Industry Type Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Molecular Weight (g/mol) 440.92
Quantità 10 mg
Peso formulazione 440.92
Grado Research
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.