Learn More
Lovibond™ CHECKIT™ Comparator Test Kits: Iron
Click to view available options
Range:
0 to 1mg/L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Includes
- Aqua Comparator Housing
- Aqua Comparator Disc
- Iron LR Tablets (100 pack)
- Iron (II) LR Tablets (100 pack)
- 2 x 13.5mm Sample Cells
- Tablet Crusher
- Instructions
- Carrying Case
- Easy to use: add reagent to sample cell, rotate disc until color matches sample, and read concentration value
Specifica
Specifica
| Accuracy | ±5% |
| Da utilizzare con (applicazione) | Routine water analysis |
| Include | Aqua comparator™ housing, aqua comparator™ disc, iron LR tablets, iron (II) LR tablets, 2 x 13.5mm sample cells, tablet crusher, instructions, carrying case |
| N. di test | 100 |
| Range | 0 to 1mg/L |
| Tipo | LR Iron Test Kit |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.