Learn More
Lovibond™ CHECKIT™ Comparator Test Kits: Silica VLR
Click to view available options
Range:
0 to 1mg/L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Includes
- Aqua Comparator Housing
- Aqua Comparator Disc
- Silica No. 1 Tablets (100 pack)
- Silica No. 2 Tablets (100 pack)
- Silica PR Tablets (100 pack)
- 2 x 13.5mm Sample Cells
- Tablet Crusher
- Instructions
- Carrying Case
- Easy to use: add reagent to sample cell, rotate disc until color matches sample, and read concentration value
Specifica
Specifica
| Accuracy | ±5% |
| Da utilizzare con (applicazione) | Routine water analysis |
| Include | Aqua comparator™ housing, aqua comparator™ disc, silica No. 1 tablets, silica No. 2 tablets, silica PR tablets, 2 x 13.5mm, sample cells, tablet crusher, instructions, carrying case |
| N. di test | 100 |
| Range | 0 to 1mg/L |
| Tipo | VLR Silica Test Kit |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Testkit Checkit Comparator D55 Siliciumdioxid VLR
- Attenzione
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P313-Consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: sulphamic acid, sodium molybdate, tartaric acid, boric acid