Learn More
Lovibond™ PD250 Reagent Dispenser Refill: DPD Free Chlorine
Codice prodotto. 15331705
Click to view available options
Quantità:
250 Tests
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Codice prodotto. 15331705
Marca: Lovibond™ 530140
For use SC450 Chlorine and pH colorimeter, MC500 colorimeter and SP600 spectrophotometer
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) For chlorine testing
Da utilizzare con (apparecchiatura) Used with SC450 chlorine and pH colorimeter, MC500 colorimeter and SP600 spectrophotometer
Include Includes 2 vial of DPD free chlorine reagent
Quantità 250 Tests
Tipo Replacement Free Chlorine Reagent
Indicazioni di pericolo
  • EUH210-Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.