Learn More
Lovibond™ PD250 Reagent Dispenser Refill: DPD Free Chlorine and Total Chlorine
Codice prodotto. 15301715
Click to view available options
Quantità:
250 Tests
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Codice prodotto. 15301715
Marca: Lovibond™ 530160
For use with SC450 Chlorine and pH colorimeter, MC500 colorimeter and SP600 spectrophotometer
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) For chlorine testing
Da utilizzare con (apparecchiatura) Used with SC450 chlorine and pH colorimeter, MC500 colorimeter and SP600 spectrophotometer
Include Includes 1 vial of DPD free chlorine reagent and 1 vial of DPD total chlorine reagent
Quantità 250 Tests
Tipo Replacement Free and Total Chlorine Reagent
compliance-icons
Product Identifier
  • 2 x 250 TESTS VARIO POWDER FREE&TOTAL CHLORINE .
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Hazard Statement
  • H372-Provoca danni agli organi.
Precautionary Statement
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P314-In caso di malessere, consultare un medico.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contiene: potassium iodide, EDTA