Learn More
Lovibond™ Bustine Powder Packs™ per cloro libero
Codice prodotto. 10426303
Click to view available options
Quantità:
100 Pack
1000 Pack
Range:
0 to 2 mg/L
0 to 3.5 mg/L
0 to 5 mg/L
Da 0 a 2 mg/l
Volume (sistema imperiale):
0.16 oz.
0.33 oz.
0.84 oz.
Volume (sistema metrico):
5 mL
10 ml
25 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
Codice prodotto. 10426303
Marca: Lovibond™ 530100
Edge
Premeasured unit dose DPD reagents for water quality testing
  • Da usare in kit per test Colorimetri SC450™ e Aqua Comparator™
  • Adatti anche all'uso con strumenti e kit per test Hach™
  • Le confezioni in film sigillato facili da aprire eliminano il rischio di contaminazione incrociata
  • Disponibili per misure di campione da 5, 10 e 25 ml
  • Durata di conservazione estesa, fino a 5 anni
Analisi dell'acqua potabile e delle acque reflue municipali, analisi di controllo dei processi e delle acque reflue industriali, analisi delle risorse idriche
Compliance
Metodo DPD accettato dall'EPA statunitense
Specifica
Certificazione/Conformità US EPA
Volume (sistema metrico) 10 ml
Formato In polvere
Da utilizzare con (applicazione) Analisi dell’acqua potabile e delle acque reflue municipali, analisi di controllo dei processi e delle acque reflue industriali, analisi delle risorse idriche
Da utilizzare con (apparecchiatura) Colorimetro SC450 e kit di analisi Aqua Comparator™, strumenti e kit di analisi Hach™, spettrofotometro
Quantità 100 Pack
Range Da 0 a 2 mg/l
Tipo Reagente cloro totale (DPD)
Volume (sistema imperiale) 0.33 oz.
Indicazioni di pericolo
  • EUH210-Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.