Learn More
Lovibond™ Bustine Powder Packs™ per cloro libero
Click to view available options
Quantità:
100 Pack
1000 Pack
Range:
0 to 2 mg/L
0 to 3.5 mg/L
0 to 5 mg/L
Da 0 a 2 mg/l
Volume (sistema imperiale):
0.16 oz.
0.33 oz.
0.84 oz.
Volume (sistema metrico):
5 mL
10 ml
25 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
Descrizione
Premeasured unit dose DPD reagents for water quality testing
- Da usare in kit per test Colorimetri SC450™ e Aqua Comparator™
- Adatti anche all'uso con strumenti e kit per test Hach™
- Le confezioni in film sigillato facili da aprire eliminano il rischio di contaminazione incrociata
- Disponibili per misure di campione da 5, 10 e 25 ml
- Durata di conservazione estesa, fino a 5 anni
Analisi dell'acqua potabile e delle acque reflue municipali, analisi di controllo dei processi e delle acque reflue industriali, analisi delle risorse idriche
Compliance
Metodo DPD accettato dall'EPA statunitense
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | US EPA |
| Volume (sistema metrico) | 10 ml |
| Formato | In polvere |
| Da utilizzare con (applicazione) | Analisi dell’acqua potabile e delle acque reflue municipali, analisi di controllo dei processi e delle acque reflue industriali, analisi delle risorse idriche |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Colorimetro SC450 e kit di analisi Aqua Comparator™, strumenti e kit di analisi Hach™, spettrofotometro |
| Quantità | 100 Pack |
| Range | Da 0 a 2 mg/l |
| Tipo | Reagente cloro totale (DPD) |
| Volume (sistema imperiale) | 0.33 oz. |
Sicurezza e movimentazione
Indicazioni di pericolo
- EUH210-Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.