Learn More
Lovibond™ Bustine Powder Packs™ per cloro libero
Codice prodotto. 11789029
Click to view available options
Quantità:
100 Pack
1000 Pack
Range:
0 to 2 mg/L
0 to 3.5 mg/L
0 to 5 mg/L
Da 0 a 2 mg/l
Volume (sistema imperiale):
0.16 oz.
0.33 oz.
0.84 oz.
Volume (sistema metrico):
5 mL
10 mL
25 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
Codice prodotto. 11789029
Marca: Lovibond™ 530103
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Premeasured unit dose DPD reagents for water quality testing
  • Da usare in kit per test Colorimetri SC450™ e Aqua Comparator™
  • Adatti anche all'uso con strumenti e kit per test Hach™
  • Le confezioni in film sigillato facili da aprire eliminano il rischio di contaminazione incrociata
  • Disponibili per misure di campione da 5, 10 e 25 ml
  • Durata di conservazione estesa, fino a 5 anni
Analisi dell'acqua potabile e delle acque reflue municipali, analisi di controllo dei processi e delle acque reflue industriali, analisi delle risorse idriche
Compliance
Metodo DPD accettato dall'EPA statunitense
Specifica
Certificazione/Conformità US EPA
Volume (sistema metrico) 10 mL
Formato Powder
Da utilizzare con (applicazione) Municipal drinking water and wastewater testing, industrial wastewater and process control testing, environmental water testing
Da utilizzare con (apparecchiatura) SC450 colorimeter and Aqua Comparator™ test kits, Hach™ instruments and test kits, spectrophotometer
Quantità 1000 Pack
Range 0 to 2 mg/L
Tipo DPD Free Chlorine Reagent
Volume (sistema imperiale) 0.33 oz.
Indicazioni di pericolo
  • EUH210-Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.