Learn More
Lovibond™ Bustine Powder Packs™ per cloro libero
Codice prodotto. 15381645
Click to view available options
Quantità:
100 Pack
1000 Pack
Range:
0 to 2 mg/L
0 to 3.5 mg/L
0 to 5 mg/L
Da 0 a 2 mg/l
Volume (sistema imperiale):
0.16 oz.
0.33 oz.
0.84 oz.
Volume (sistema metrico):
5 mL
10 mL
25 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
Codice prodotto. 15381645
Marca: Lovibond™ 530090
Premeasured unit dose DPD reagents for water quality testing
  • Da usare in kit per test Colorimetri SC450™ e Aqua Comparator™
  • Adatti anche all'uso con strumenti e kit per test Hach™
  • Le confezioni in film sigillato facili da aprire eliminano il rischio di contaminazione incrociata
  • Disponibili per misure di campione da 5, 10 e 25 ml
  • Durata di conservazione estesa, fino a 5 anni
Analisi dell'acqua potabile e delle acque reflue municipali, analisi di controllo dei processi e delle acque reflue industriali, analisi delle risorse idriche
Compliance
Metodo DPD accettato dall'EPA statunitense
Specifica
Certificazione/Conformità US EPA
Volume (sistema metrico) 5 mL
Formato Powder
Da utilizzare con (applicazione) Municipal drinking water and wastewater testing, industrial wastewater and process control testing, environmental water testing
Da utilizzare con (apparecchiatura) SC450 colorimeter and Aqua Comparator™ test kits, Hach™ instruments and test kits, spectrophotometer
Quantità 100 Pack
Range 0 to 3.5 mg/L
Tipo DPD Free Chlorine Reagent
Volume (sistema imperiale) 0.16 oz.