Learn More
Lovibond™ Polvere Packs™ per cloro totale
Click to view available options
Quantità:
100 Pack
1000 Pack
Range:
0 - 2 mg/l
0 to 2 mg/L
0 to 3.5 mg/L
0 to 5 mg/L
Volume (sistema imperiale):
0.16 oz.
0.33 oz.
0.84 oz.
Volume (sistema metrico):
5 mL
10 ml
25 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
Descrizione
Premeasured unit dose DPD reagents for water quality testing
- For use in SC450™ Colorimeters and Aqua Comparator™ Test Kits
- Also suitable for use in Hach™ instruments and test kits
- Easy-to-open, sealed foil packets eliminate risk of cross-contamination
- Available for 5, 10, and 25mL sample sizes
- Extended shelf life of up to 5 years
Municipal Drinking Water and Wastewater Testing; Industrial Wastewater and Process Control Testing; Environmental Water Testing
Compliance
US EPA-accepted DPD method
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | US EPA |
| Volume (sistema metrico) | 10 ml |
| Formato | Polvere |
| Da utilizzare con (applicazione) | Analisi dell'acqua potabile e delle acque reflue municipali, analisi di controllo dei processi e delle acque reflue industriali, analisi delle risorse idriche |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Colorimetro SC450 e kit di analisi Aqua Comparator™, strumenti e kit di analisi Hach™, spettrofotometro |
| Quantità | 100 Pack |
| Range | 0 - 2 mg/l |
| Tipo | Reagente cloro totale DPD |
| Volume (sistema imperiale) | 0.33 oz. |