Learn More
Lovibond™ Polvere Packs™ per cloro totale
Codice prodotto. 11709039
Click to view available options
Quantità:
100 Pack
1000 Pack
Range:
0 - 2 mg/l
0 to 2 mg/L
0 to 3.5 mg/L
0 to 5 mg/L
Volume (sistema imperiale):
0.16 oz.
0.33 oz.
0.84 oz.
Volume (sistema metrico):
5 mL
10 mL
25 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
Codice prodotto. 11709039
Marca: Lovibond™ 530123
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Premeasured unit dose DPD reagents for water quality testing
  • For use in SC450™ Colorimeters and Aqua Comparator™ Test Kits
  • Also suitable for use in Hach™ instruments and test kits
  • Easy-to-open, sealed foil packets eliminate risk of cross-contamination
  • Available for 5, 10, and 25mL sample sizes
  • Extended shelf life of up to 5 years
Municipal Drinking Water and Wastewater Testing; Industrial Wastewater and Process Control Testing; Environmental Water Testing
Compliance
US EPA-accepted DPD method
Specifica
Certificazione/Conformità US EPA
Volume (sistema metrico) 10 mL
Formato Powder
Da utilizzare con (applicazione) Municipal drinking water and wastewater testing, industrial wastewater and process control testing, environmental water testing
Da utilizzare con (apparecchiatura) SC450 colorimeter and Aqua Comparator™ test kits, Hach™ instruments and test kits, spectrophotometer
Quantità 1000 Pack
Range 0 to 2 mg/L
Tipo DPD Total Chlorine Reagent
Volume (sistema imperiale) 0.33 oz.