Learn More
Lovibond™ Polvere Packs™ per cloro totale
Codice prodotto. 11718999
Click to view available options
Quantità:
100 Pack
1000 Pack
Range:
0 - 2 mg/l
0 to 2 mg/L
0 to 3.5 mg/L
0 to 5 mg/L
Volume (sistema imperiale):
0.16 oz.
0.33 oz.
0.84 oz.
Volume (sistema metrico):
5 mL
10 ml
25 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
Codice prodotto. 11718999
Marca: Lovibond™ 530120
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Premeasured unit dose DPD reagents for water quality testing
  • For use in SC450™ Colorimeters and Aqua Comparator™ Test Kits
  • Also suitable for use in Hach™ instruments and test kits
  • Easy-to-open, sealed foil packets eliminate risk of cross-contamination
  • Available for 5, 10, and 25mL sample sizes
  • Extended shelf life of up to 5 years
Municipal Drinking Water and Wastewater Testing; Industrial Wastewater and Process Control Testing; Environmental Water Testing
Compliance
US EPA-accepted DPD method
Specifica
Certificazione/Conformità US EPA
Volume (sistema metrico) 10 ml
Formato Polvere
Da utilizzare con (applicazione) Analisi dell'acqua potabile e delle acque reflue municipali, analisi di controllo dei processi e delle acque reflue industriali, analisi delle risorse idriche
Da utilizzare con (apparecchiatura) Colorimetro SC450 e kit di analisi Aqua Comparator™, strumenti e kit di analisi Hach™, spettrofotometro
Quantità 100 Pack
Range 0 - 2 mg/l
Tipo Reagente cloro totale DPD
Volume (sistema imperiale) 0.33 oz.