Learn More
Lovibond™ Polvere Packs™ per cloro totale
Codice prodotto. 15361645
Click to view available options
Quantità:
100 Pack
1000 Pack
Range:
0 - 2 mg/l
0 to 2 mg/L
0 to 3.5 mg/L
0 to 5 mg/L
Volume (sistema imperiale):
0.16 oz.
0.33 oz.
0.84 oz.
Volume (sistema metrico):
5 mL
10 mL
25 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
Codice prodotto. 15361645
Marca: Lovibond™ 530083
Premeasured unit dose DPD reagents for water quality testing
  • For use in SC450™ Colorimeters and Aqua Comparator™ Test Kits
  • Also suitable for use in Hach™ instruments and test kits
  • Easy-to-open, sealed foil packets eliminate risk of cross-contamination
  • Available for 5, 10, and 25mL sample sizes
  • Extended shelf life of up to 5 years
Municipal Drinking Water and Wastewater Testing; Industrial Wastewater and Process Control Testing; Environmental Water Testing
Compliance
US EPA-accepted DPD method
Specifica
Certificazione/Conformità US EPA
Volume (sistema metrico) 5 mL
Formato Powder
Da utilizzare con (applicazione) Municipal drinking water and wastewater testing, industrial wastewater and process control testing, environmental water testing
Da utilizzare con (apparecchiatura) SC450 colorimeter and Aqua Comparator™ test kits, Hach™ instruments and test kits, spectrophotometer
Quantità 1000 Pack
Range 0 to 3.5 mg/L
Tipo DPD Total Chlorine Reagent
Volume (sistema imperiale) 0.16 oz.
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • X1000 POWDER VARIO CHLORINE TOTAL DPD 5 ML .
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H372-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P314-In caso di malessere, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: potassium iodide, EDTA