Learn More
Lovibond™ Polvere Packs™ per cloro totale
Click to view available options
Quantità:
100 Pack
1000 Pack
Range:
0 - 2 mg/l
0 to 2 mg/L
0 to 3.5 mg/L
0 to 5 mg/L
Volume (sistema imperiale):
0.16 oz.
0.33 oz.
0.84 oz.
Volume (sistema metrico):
5 mL
10 mL
25 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
Descrizione
Premeasured unit dose DPD reagents for water quality testing
- For use in SC450™ Colorimeters and Aqua Comparator™ Test Kits
- Also suitable for use in Hach™ instruments and test kits
- Easy-to-open, sealed foil packets eliminate risk of cross-contamination
- Available for 5, 10, and 25mL sample sizes
- Extended shelf life of up to 5 years
Municipal Drinking Water and Wastewater Testing; Industrial Wastewater and Process Control Testing; Environmental Water Testing
Compliance
US EPA-accepted DPD method
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | US EPA |
| Volume (sistema metrico) | 25 mL |
| Formato | Powder |
| Da utilizzare con (applicazione) | Municipal drinking water and wastewater testing, industrial wastewater and process control testing, environmental water testing |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | SC450 colorimeter and Aqua Comparator™ test kits, Hach™ instruments and test kits, spectrophotometer |
| Quantità | 1000 Pack |
| Range | 0 to 5 mg/L |
| Tipo | DPD Total Chlorine Reagent |
| Volume (sistema imperiale) | 0.84 oz. |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- X1000 POWDER VARIO CHLORINE TOTAL DPD 25ML .
- Pericolo
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
- H372-Provoca danni agli organi.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P314-In caso di malessere, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: potassium iodide, EDTA