Learn More
Lovibond™ Ammonia Reagent Set, for Tube Testing, High Range
Click to view available options
N. di test:
25
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Includes
Ammonia Cyanurate Reagent (5mL sample, 100 pack), Ammonia Salicylate Reagent (5mL , 100 pack), HR AM Dilution Tube (50 ct.)
Premeasured unit dose reagent for water quality testing
- Offers same high quality standards as tablet reagents
- Chemical properties are suitable for use with Hach™ colorimeters, spectrophotometers and test kits
- Simply tear open Powder Pack and pour reagent into sample
- Large design makes them easier to handle
- “Easy Open” notch makes it simple to tear open package
- Easily create “V”, to allow user to pour reagent into sample
- Beveled edge prevents reagent from getting stuck in corners
Municipal Drinking Water and Wastewater Testing; Industrial Wastewater and Process Control Testing; Environmental Water Testing
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | Municipal drinking water and wastewater testing, industrial wastewater and process control testing, environmental water testing |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Hach™ and other manufacturers test kits, colorimeters and spectrophotometers |
| Include | 5mL ammonia cyanurate reagent (100 pack), 5mL ammonia salicylate reagent (100 pack), 50 ct. HR AM dilution tube |
| N. di test | 25 |
| Range | 0 to 50mg/L |
| Metodo test | Salicylate |
| Tipo | High Range Ammonia Reagent Set |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- high range vario am test tube reagent
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: lithium hydroxide monohydrate, sodium dichloroisocyanurate,sodium salicylate, sodium nitroprusside