Learn More
Lovibond™ Set di reagenti: Provetta per analisi; nitrato; 0-30mg/l nitrato-azoto
Click to view available options
N. di test:
25
Dimensione della confezione:
50 PCS
Descrizione
Includes
Reagente A in provetta reagente Nitra X (50 test), reagente B con metodo cromotropico Nitra X (50 test)
- Offre gli stessi standard di qualità elevati dei reagenti in compressa
- Le proprietà chimiche sono adatte all’uso con colorimetri, spettrofotometri e kit per test Orbeco-Hellige e Hach™
- È sufficiente strappare la confezione e versare il reagente nel campione
- Il design ampio la rende più facile da maneggiare
- La tacca per “apertura facilitata” rende più semplice l'apertura della confezione
- Forma facilmente una “V”, in modo da permettere agli utenti di versare il reagente nel campione
- Il bordo smussato impedisce ai reagenti di bloccarsi negli angoli
Analisi dell'acqua potabile e delle acque reflue municipali, analisi di controllo dei processi e delle acque reflue industriali, analisi delle risorse idriche
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | Analisi dell’acqua potabile e delle acque reflue municipali, analisi di controllo dei processi e delle acque reflue industriali, analisi delle risorse idriche |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Kit di analisi, colorimetri e spettrofotometri Hach™ e di altri produttori |
| Include | Reagente A in provetta Nitra X 50 test, reagente B con metodo cromotropico Nitra X 50 test |
| N. di test | 25 |
| Range | Da 0 a 30 mg/l |
| Metodo test | Acido cromotropico |
| Tipo | Set di reagenti per analisi in provetta per nitrati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Vario NITRA X Reagent SET 0 - 30 MG/L N
- Pericolo
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- EUH210-Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P308+P311-In caso di esposizione o di possibile esposizione: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/.
- MIXTURE LIST-Contiene: sulphuric acid