Learn More
Lovibond™ Replacement Reagents for CHECKIT™ Comparator: Copper No. 2 Tablets
Click to view available options
Range:
0.05 to 5, 0 to 1mg/L
Dimensione della confezione:
100 PCS
Specifica
Specifica
| Colore | Yellow |
| Composizione | 20 to 25% Boric acid, 60 to 70% Non-hazardous component, 5 to 10% Calcium Thioglycollate Trihydrate, 2.5% Adipic acid |
| Intervallo di pH | 5.7 |
| Formato | Tablet |
| Da utilizzare con (applicazione) | Water analysis |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Colorimeter and spectrophotometer |
| Range | 0.05 to 5, 0 to 1mg/L |
| Metodo test | Biquinoline |
| Tipo | Copper No. 2 Tablet |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Attenzione
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
- P363-Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
- MIXTURE LIST-Contiene: calcium thioglycolate trihydrate, adipicacid