Learn More
Lovibond™ Replacement Reagent for CHECKIT™ Comparator
Codice prodotto. 15392035
Click to view available options
Quantità:
100 Pack
100 mL
15 mL
200 Pack
250 Pack
Tipo:
DEHA Test Solution
DPD Glycine Test Tablets
DPD Glycine Test Tablets (for Cl separation)
EDTA Test Tablets
pH-Universal
Formato:
Liquid
Tablet
Dimensione della confezione:
100 pastiglie
100mL
15mL
Pezzo
pezzi 100
pezzi 250
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 15392035
Marca: Lovibond™ 461181
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Lovibond™ Replacement Reagent for CHECKIT™ Comparator is manufactured under tightly controlled conditions to maintain the highest quality standards.
  • Highest quality production standards
  • Consistent and reliable reagents are provided in liquid and tablet formats
  • Maximum accuracy
Specifica
Colore Yellow
Composizione Nitric Acid 2.5 to 5%
Intervallo di pH 0.1
Formato Liquid
Da utilizzare con (applicazione) Water analysis
Da utilizzare con (apparecchiatura) Colorimeter and spectrophotometer
Quantità 100 mL
Range 0 to 0.5mg/L
Requisiti di stoccaggio 20°C
Tipo DEHA Test Solution
compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P390-Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: nitric acid