Learn More
Cole-Parmer™ Sacchetti in polietilene a bassa densità
Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
127 x 76mm
178 x 127mm
229 x 152mm
254 x 203 mm
305 x 254mm
457 x 152mm
457 x 305mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 1000
pezzi 500
Description
- Seal with heat sealer or bag ties
- Good for general laboratory storage
- Available in a variety of sizes and thicknesses
Specifications
Specifications
| Descrizione | Sacchetto a bassa densità |
| Colore | Trasparente |
| Materiale | Polietilene |
| Quantità | Confezione da 1000 |
| Spessore (sistema imperiale) | 2 mil |
| Dimensioni (L x P) | 178 x 127mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 178 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 125 mm |