Learn More
Bel-Art™ Contenitori per sostanze chimiche in polietilene a bassa densità SP Scienceware™
Codice prodotto. 12311383 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 cc
Altezza (sistema metrico):
65 mm
Dimensione chiusura:
35 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 6
Codice prodotto. 12311383
Marca: Bel-Art™ H178720000
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Questi contenitori per sostanze chimiche sono eccellenti per la conservazione di piccole quantità di liquidi o solidi
  • Parete spessa, polietilene stampato a iniezione
  • Pulizia semplice
  • Tappo a vite con guarnizione interna a tenuta
  • Sono stati utilizzati per il trasporto di campioni di polvere dalla luna
Specifica
Capacità 1.01 once, 30 ml
Capacità (sistema metrico) 30 cc
Capacità (sistema imperiale) 1.01 once
Colore Trasparente
Da utilizzare con (applicazione) Per conservare piccole quantità di liquidi o solidi
Include Screw Cap
Materiale Polietilene
Quantità 6/Pk.
Sterilità Non sterile
Colore chiusura Trasparente
Chiarezza Clear
Closure Included
Monouso Reusable
Graduated No
Bocca Larga
Forma Rotondo
Altezza (sistema metrico) 65 mm
Product Type Contenitore per sostanze chimiche
Altezza (sistema imperiale) 2.6 in
Chemical Label Blank
Materiale chiusura Polietilene
Dimensione chiusura 35 mm
Diametro (sistema metrico) 32 mm
Tipo di chiusura A vite
Autoclavabile Non autoclavabile