Learn More
Bel-Art™ Contenitori per sostanze chimiche in polietilene a bassa densità SP Scienceware™
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 cc
Altezza (sistema metrico):
65 mm
Dimensione chiusura:
35 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 6
Descrizione
- Parete spessa, polietilene stampato a iniezione
- Pulizia semplice
- Tappo a vite con guarnizione interna a tenuta
- Sono stati utilizzati per il trasporto di campioni di polvere dalla luna
Specifica
Specifica
| Capacità | 1.01 once, 30 ml |
| Capacità (sistema metrico) | 30 cc |
| Capacità (sistema imperiale) | 1.01 once |
| Colore | Trasparente |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per conservare piccole quantità di liquidi o solidi |
| Include | Screw Cap |
| Materiale | Polietilene |
| Quantità | 6/Pk. |
| Sterilità | Non sterile |
| Colore chiusura | Trasparente |
| Vedi altri risultati |