Learn More
3M™ Particulate Respirator, Series C100
Codice prodotto. 13597000
Click to view available options
Tipo di filtro:
FFP1
FFP2
With Exhalation Valve:
No
Yes
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 20
Codice prodotto. 13597000
Marca: 3M™ 7000088842
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Lightweight and comfortable particulate respirators provide effective protection against dust and mist.
Provides cost-effective, lightweight, comfortable, and effective protection against dust and mist.
  • The convex shape, twin strap design, nose foam and nose clip ensure comfortable wear over a range of face sizes
  • Exhalation valve reduces heat build-up to offer workers comfortable protection - even in hot and humid conditions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo di filtro FFP2
Materiale Polypropylene
Product Type General Purpose Particulate Respirator
With Exhalation Valve No
Modello C102
Sterilità Non-sterile
FDA Cleared Surgical Mask No