Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Low Form Beaker
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
100 mL
400 mL
5000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Descrizione
- Acc. to DIN 12331 / ISO 3819 and in addition to standard
- With graduation
- With spout
- Material: DURAN™
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) esterno | 34 mm |
| Capacità (sistema metrico) | 25 mL |
| Materiale | Glass |
| Altezza (sistema metrico) | 50 mm |
| Quantità | 10 |
| Graduated | Sì |
| Certificazione/Conformità | ISO 3819, DIN 12331 |