Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Low Form Beaker
Codice prodotto. p-7161798
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
100 mL
400 mL
5000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Codice prodotto. 10112051
Marca: Lenz Laborglasintrumente™ 07001022
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Beaker in low shape
  • Acc. to DIN 12331 / ISO 3819 and in addition to standard
  • With graduation
  • With spout
  • Material: DURAN™
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno 34 mm
Capacità (sistema metrico) 25 mL
Materiale Glass
Altezza (sistema metrico) 50 mm
Quantità 10
Graduated
Certificazione/Conformità ISO 3819, DIN 12331