Learn More
Kartell™ Becher bassi di classe B (TPX™) in PMP con scala graduata blu
Codice prodotto. 10654432
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 12
pezzi 16
pezzi 2
pezzi 20
pezzi 4
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
10654432 25 mL pezzi 20
10555811 100 mL pezzi 12
10041071 250 mL pezzi 16
10431765 500 mL Pezzo
10063734 1000 mL Pezzo
10691742 2000 mL pezzi 4
10601752 3000 mL pezzi 2
10070941 5000 mL pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 10654432 Fornitore Kartell™ N. del fornitore 0172000
Accurately measures the volume of a liquid. Kartell™ Low Form Beaker with Blue Graduations uses horizontal marked lines to assist in measuring out various volumes of a liquid.
  • Good chemical resistance
  • Permanent blue graduations moulded into beaker
  • Can withstand temperatures up to 170°C for short periods
  • Suitable for applications with food
Specifica
Colore Crystal Clear
Diametro (sistema metrico) esterno 34mm
Capacità (sistema metrico) 25 mL
Materiale PMP
Intervallo di graduazione 1mL
Altezza (sistema metrico) 49mm
Autoclavabile Autoclavable
Monouso Reusable
Graduated
Certificazione/Conformità ISO 7056-1981(E), BS 5404 Part 1
Scale Permanent Graduated Scale