Learn More
Kartell™ Becher bassi di classe B (TPX™) in PMP con scala graduata blu
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 12
pezzi 16
pezzi 2
pezzi 20
pezzi 4
Descrizione
Accurately measures the volume of a liquid. Kartell™ Low Form Beaker with Blue Graduations uses horizontal marked lines to assist in measuring out various volumes of a liquid.
- Good chemical resistance
- Permanent blue graduations moulded into beaker
- Can withstand temperatures up to 170°C for short periods
- Suitable for applications with food
Specifica
Specifica
| Colore | Crystal Clear |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 133mm |
| Capacità (sistema metrico) | 2000 mL |
| Materiale | PMP |
| Intervallo di graduazione | 50mL |
| Altezza (sistema metrico) | 184mm |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Monouso | Reusable |
| Graduated | Sì |
| Scale | Permanent Graduated Scale |