Learn More
BRAND™ Low Form Borosilicate Glass Beakers
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
100 mL
150 mL
250 mL
400 mL
600 mL
800 mL
1000 mL
3000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 4
Descrizione
- Borisilicate glass construction (Boro 3.3)
- Conforms to DIN 12331 / ISO 3819 standards
- Includes graduations in white
- Integrated spout provides easy, spill-proof pouring
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) esterno | 152 mm |
| Capacità (sistema metrico) | 3000 mL |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Altezza (sistema metrico) | 210 mm |
| Include | Integrated Spout |
| Quantità | 4 |
| Graduated | Sì |
| Certificazione/Conformità | ISO 3819, DIN 12331 |
| Stile | Low Form |