Learn More
BRAND™ Low Form Borosilicate Glass Beakers
Codice prodotto. 10345041 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
100 mL
150 mL
250 mL
400 mL
600 mL
800 mL
1000 mL
3000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 4
Codice prodotto. 10345041
Marca: BRAND™ 91241
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Borosilicate glass construction. Squat form offers stability low risk of spillage.
  • Borisilicate glass construction (Boro 3.3)
  • Conforms to DIN 12331 / ISO 3819 standards
  • Includes graduations in white
  • Integrated spout provides easy, spill-proof pouring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno 80 mm
Capacità (sistema metrico) 400 mL
Materiale Borosilicate Glass
Altezza (sistema metrico) 110 mm
Include Integrated Spout
Quantità 10
Graduated
Certificazione/Conformità ISO 3819, DIN 12331
Stile Low Form