Learn More
BRAND™ Low Form Glass Beaker
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 mL
10 mL
50 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
- DIN EN ISO 3819
- Includes a spout
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 5 mL |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Include | Beccuccio |
| Tipo | Low Form |
| Graduated | No |