Learn More
BRAND™ Low Form Graduated Cylinder
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 5
Descrizione
- Transparent, high clarity
- Calibrated to contain (TC, In)
- Exposure to temperatures up to 80°C will not cause permanently exceeded error limits
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 500 mL |
| Materiale | SAN |
| Descrizione articolo | Low Form |
| Bilancia | Embossed |
| Graduazioni | 10 mL |
| Limite di errore | 10 mL |
| Temperatura max | 80°C |