Learn More
BRAND™ Low Form Graduated Cylinder
Codice prodotto. p-7164784 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 5
Codice prodotto. 10749674
Marca: BRAND™ 41620
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Low Form Graduated Cylinder designed for high clarity and visibility.
  • Transparent, high clarity
  • Calibrated to contain (TC, In)
  • Exposure to temperatures up to 80°C will not cause permanently exceeded error limits
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 25 mL
Materiale Polypropylene
Descrizione articolo Low Form
Bilancia Embossed
Graduazioni 0.5 mL
Limite di errore 0.5 mL
Temperatura max 80°C