Learn More
Thermo Scientific Chemicals Low Form Nickel Crucible;Cap (ml), 35;Top Dia (mm), 46;Bottom Dia (mm), 38;Depth (mm), 30
Codice prodotto. p-6685021
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
15 mL
20 mL
25 mL
35 mL
55 mL
100 mL
250 mL
Diametro (sistema metrico) esterno:
33mm
36mm
45mm
46mm
47mm
59mm
82mm
Altezza (sistema metrico):
23mm
30mm
35mm
43mm
46mm
60mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15413585
Marca: Thermo Scientific Chemicals 035885.KT
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Low Form
Materiale Nickel
Capacità (sistema metrico) 15 mL
Diametro (sistema metrico) esterno 36mm
Altezza (sistema metrico) 23mm
Product Type Nickel Crucible
Diametro (sistema metrico) base 32mm