Learn More
BRAND™ PMP Low Form Graduated Beakers
Codice prodotto. 15654027 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
400 mL
500 mL
600 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 4
pezzi 6
Codice prodotto. 15654027
Marca: BRAND™ 87502
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Manufactured from polymethylpentene for excellent transparency and good mechanical properties at temperatures up to 150°C.
  • PMP (polymethylpentene) construction
  • Transparent
  • Conforms to ISO 7056
  • Graduated with beaded rim and spout
  • Cleaning up to a max. 60°C is recommended to preserve marks and inscriptions.
  • For autoclaving (121°C) beakers with an embossed scale should be selected
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Transparent
Diametro (sistema metrico) esterno 30 mm
Capacità (sistema metrico) 10 mL
Materiale PMP
Height (Metric) Outer 36 mm
Include Beaded Rim with Spout
Incrementi 2 mL
Quantità 12 Pk.
Temperatura (sistema metrico) operativa max 60°C
Tipo Becher
Autoclavabile Not Autoclavable
Graduated
Certificazione/Conformità ISO 7056
Scale Blue Printed Scale
Stile Low Form