Learn More
Brand™ Low-Form Polypropylene Beakers with Blue Printed Scale
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
50 mL
400 mL
500 mL
600 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 4
pezzi 6
Descrizione
- With beaded rim and spout
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 50 mL |
| Materiale | Polypropylene |
| Incrementi | 10mL |
| Graduated | Sì |